주요 문서
703338
Sigma-Aldrich
4-(Bromoacetyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
97%
동의어(들):
2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
280.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
46-50 °C
작용기
bromo
ketone
phenyl
SMILES string
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(=O)CBr
InChI
1S/C12H10BrNO2/c1-8-11(10(15)7-13)12(14-16-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
QKOOGOQWNSWJFQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)