주요 문서
702919
Sigma-Aldrich
4-(2-Propynylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
동의어(들):
N-(2-Propynyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide, [4-(Prop-2-ynylamine-1-carbonyl)phenyl]boronic acid pinacol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H20BNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
285.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)NCC#C
InChI
1S/C16H20BNO3/c1-6-11-18-14(19)12-7-9-13(10-8-12)17-20-15(2,3)16(4,5)21-17/h1,7-10H,11H2,2-5H3,(H,18,19)
InChI key
BUZIZNWTLHGQQO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)