문서
701777
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyl(p-cymene)ruthenium(II) hexafluorophosphate
동의어(들):
5-2,4-Cyclopentadien-1-yl)[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]-ruthenium hexafluorophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H19Ru · PF6
CAS Number:
Molecular Weight:
445.35
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
powder
반응 적합성
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
83-84 °C
SMILES string
[Ru+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C10H14.C5H5.F6P.Ru/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h4-8H,1-3H3;1-5H;;/q;;-1;+1
InChI key
KHUJNZPWTSOTDJ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Synthesis of ruthenocenium complexes
  • Intercalation reactions
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable