주요 문서
701610
Sigma-Aldrich
Bis(norbornadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
97%
동의어(들):
Bis[(2,3,5,6-η)-bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene]rhodium 1,1,1-trifluoromethanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H16F3O3RhS
CAS Number:
Molecular Weight:
436.25
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder
반응 적합성
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
119-121 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Rh+].C1C2C=CC1C=C2.C3C4C=CC3C=C4.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C7H8.CHF3O3S.Rh/c2*1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-4,6-7H,5H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1
InChI key
ZSVUXIMOLSTJPA-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Reactant for:
  • Metalation via C-C bond cleavage
  • Synthesis of rhodium/ph-binepine catalysts
Catalyst for enantioselective hydrogenation
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)