문서
701238
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-nitrobenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H3BrN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
227.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder
mp
118-120 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3BrN2O2/c8-7-2-1-6(10(11)12)3-5(7)4-9/h1-3H
InChI key
RKODNVITKISFKU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable