Key Documents
701181
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methoxybenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
212.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
75-80 °C
작용기
bromo
nitrile
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1c(Br)cccc1C#N
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-11-8-6(5-10)3-2-4-7(8)9/h2-4H,1H3
InChI key
ONHVKHDUTPBVBT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)