주요 문서
701009
Sigma-Aldrich
5-Bromo-7-iodoindole
97%
동의어(들):
5-Bromo-7-iodo-1H-indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5BrIN
CAS Number:
Molecular Weight:
321.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
80-84 °C
SMILES string
Brc1cc(I)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H5BrIN/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
InChI key
XTIOKZVOCOPDBG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)