주요 문서
700975
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4,6-difluoropyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4HBrF2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
powder
mp
74-80 °C
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1ncnc(F)c1Br
InChI
1S/C4HBrF2N2/c5-2-3(6)8-1-9-4(2)7/h1H
InChI key
XIBSHDQUWTUSAI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)