Key Documents
700916
Sigma-Aldrich
12-Bromododecanonitrile
97%
동의어(들):
11-Bromoundecyl cyanide, 12-Bromododecanenitrile, 12-Bromolauronitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
260.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.473
density
1.110 g/mL at 25 °C
SMILES string
BrCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C12H22BrN/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-11H2
InChI key
REWUNQPQBYXSQB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)