주요 문서
700908
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-pyridinylboronic acid MIDA ester
97%
동의어(들):
2-(6-Chloro-3-pyridinyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, 2-Chloropyridine-5-boronic acid MIDA ester, 6-Chloro-3-pyridineboronic acid MIDA ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10BClN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
268.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
powder
mp
222-226 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(Cl)nc2
InChI
1S/C10H10BClN2O4/c1-14-5-9(15)17-11(18-10(16)6-14)7-2-3-8(12)13-4-7/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI key
PVUDAIRKNDZTBL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)