문서
699985
Sigma-Aldrich
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
97%
동의어(들):
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone, 6-Acetyltetralin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
174.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.562
density
1.039 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)c1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C12H14O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI key
VEPUKHYQNXSSKV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C