주요 문서
699683
Sigma-Aldrich
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
187.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
51-54 °C
작용기
aldehyde
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-10(7-13)11(12-14-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
InChI key
SMSBKEHQYUYAHK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)