주요 문서
699438
Sigma-Aldrich
3-(Morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl]morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H24BNO4
Molecular Weight:
317.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
78-84 °C
작용기
ether
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C(=O)N3CCOCC3
InChI
1S/C17H24BNO4/c1-16(2)17(3,4)23-18(22-16)14-7-5-6-13(12-14)15(20)19-8-10-21-11-9-19/h5-7,12H,8-11H2,1-4H3
InChI key
PKONGXZPUDFPPH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)