Key Documents
699144
Sigma-Aldrich
Cyclopentylboronic acid MIDA ester
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16BNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
225.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
powder
mp
134-144 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCCC2
InChI
1S/C10H16BNO4/c1-12-6-9(13)15-11(16-10(14)7-12)8-4-2-3-5-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
OMMULMFHZKIOMK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)