주요 문서
697966
SAFC
2-Methylpyridine-3-carboxaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7NO
CAS Number:
Molecular Weight:
121.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
분석
97%
refractive index
n20/D 1.549
density
1.106 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1ncccc1C=O
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-7(5-9)3-2-4-8-6/h2-5H,1H3
InChI key
JHRPHASLIZOEBJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
200.0 °F
Flash Point (°C)
93.33 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)