697753
(S,S)-DIPAMP
95%
동의어(들):
(1S,2S)-(+)-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane, (S,S)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)(phenylphosphino)]ethane, (S,S)-1,2-Ethanediylbis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphine]
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
[CH3OC6H4P(C6H5)CH2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
458.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
95%
양식
solid
광학 활성
[α]22/D +82, c = 1 in chloroform
mp
101-105 °C (lit.)
작용기
phosphine
SMILES string
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m0/s1
InChI key
QKZWXPLBVCKXNQ-ACHIHNKUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable