주요 문서
697710
Sigma-Aldrich
DM-BINAP
97%
동의어(들):
2,2′-Bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-1,1′-binaphthyl, 2,2′-Bis[di(3,5-xylyl)phoshino]-1,1′-binaphthyl, 3,5-Xylyl-BINAP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C52H48P2
CAS Number:
Molecular Weight:
734.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
97%
반응 적합성
reagent type: ligand
mp
257-262 °C
작용기
phosphine
InChI
1S/C52H48P2/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46/h9-32H,1-8H3
InChI key
MXGXXBYVDMVJAO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)