Key Documents
697664
Sigma-Aldrich
(3-Bromophenyl)sulfur pentafluoride
technical grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4BrF5S
CAS Number:
Molecular Weight:
283.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.480
density
1.831 g/mL at 25 °C
SMILES string
FS(F)(F)(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrF5S/c7-5-2-1-3-6(4-5)13(8,9,10,11)12/h1-4H
InChI key
QRPMKEUTGAXKSD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.0 °F
Flash Point (°C)
87.8 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)