문서
697656
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenylsulfur pentafluoride
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4SF5
CAS Number:
Molecular Weight:
249.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
106 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F5NO2S/c7-15(8,9,10,11)6-3-1-2-5(4-6)12(13)14/h1-4H
InChI key
FSTNQYCPXJMFMT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C