주요 문서
697648
Sigma-Aldrich
(3-Hydroxy-1-propenyl)sulfur pentafluoride
technical grade
동의어(들):
Pentafluoro(3-hydroxy-1-propenyl)sulfur
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H5F5OS
CAS Number:
Molecular Weight:
184.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
refractive index
n20/D 1.381
density
1.692 g/mL at 25 °C
SMILES string
OC\C=C\S(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F5OS/c4-10(5,6,7,8)3-1-2-9/h1,3,9H,2H2/b3-1+
InChI key
MGHHQQCFLJIKOP-HNQUOIGGSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F
Flash Point (°C)
85 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)