주요 문서
69725
Sigma-Aldrich
9-Methylxanthine
≥98.0%
동의어(들):
2,6-Dihydroxy-9-methylpurine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
166.14
Beilstein:
170467
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0%
형태
powder
mp
≥300 °C
SMILES string
Cn1cnc2C(=O)NC(=O)Nc12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-3-4(10)8-6(12)9-5(3)11/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
InChI key
DHNIKYWYTSMDDA-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)