주요 문서
697028
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)isoxazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
224.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder
mp
99-104 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1ccc(cc1)-c2ccon2
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-12-11-9/h1-6H
InChI key
BZZNOXIJKCPQNF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)