Key Documents
696811
Sigma-Aldrich
1-Boc-7-azaindole-3-carboxaldehyde
동의어(들):
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-formyl-7-azaindole, 3-Formyl-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H14N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
246.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
powder
mp
124-129 °C
작용기
aldehyde
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C=O)c2cccnc12
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)18-12(17)15-7-9(8-16)10-5-4-6-14-11(10)15/h4-8H,1-3H3
InChI key
GFZQRKMUXOECFL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)