Key Documents
696110
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromo-3-(methylamino)pyrazine
97%
동의어(들):
5-Bromo-N3-methyl-pyrazine-2,3-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H7BrN4
CAS Number:
Molecular Weight:
203.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
132-137 °C
작용기
amine
bromo
SMILES string
CNc1nc(Br)cnc1N
InChI
1S/C5H7BrN4/c1-8-5-4(7)9-2-3(6)10-5/h2H,1H3,(H2,7,9)(H,8,10)
InChI key
KAXGNNJZVMTPNM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)