주요 문서
695939
Sigma-Aldrich
trans-N-(2-Pyridylmethylene)aniline
97%
동의어(들):
(E)-N-((Pyridin-2-yl)methylene)benzenamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10N2
CAS Number:
Molecular Weight:
182.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
bp
97-101/0.1 mmHg
mp
35-40 °C
SMILES string
c1ccc(cc1)\N=C\c2ccccn2
InChI
1S/C12H10N2/c1-2-6-11(7-3-1)14-10-12-8-4-5-9-13-12/h1-10H/b14-10+
InChI key
CSGRSRYPHUABSU-GXDHUFHOSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)