Key Documents
695807
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(4-methoxyphenyl)-2,4-dioxobutanoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H14O5
CAS Number:
Molecular Weight:
250.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
52-57 °C
SMILES string
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C13H14O5/c1-3-18-13(16)12(15)8-11(14)9-4-6-10(17-2)7-5-9/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI key
JHWYUCIVJQZDEF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)