문서
695750
Sigma-Aldrich
Ethyl (5-bromo-2-fluorobenzoyl)acetate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10BrFO3
CAS Number:
Molecular Weight:
289.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
powder
mp
34-39 °C
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C11H10BrFO3/c1-2-16-11(15)6-10(14)8-5-7(12)3-4-9(8)13/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI key
XODIHCQWLRSGQI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C