주요 문서
695378
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenoxy)phenol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H9FO2
CAS Number:
Molecular Weight:
204.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
94-98 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9FO2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,14H
InChI key
KIVFDFJTCRMULF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)