Key Documents
69503
Sigma-Aldrich
Methyltripropylammonium hydroxide solution
~20% in H2O (T)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2)3N(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
175.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
농도
~20% in H2O (T)
SMILES string
[OH-].CCC[N+](C)(CCC)CCC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)