주요 문서
694495
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-nitrobenzenesulfonamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8N2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
216.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
141-145 °C
작용기
nitro
SMILES string
Cc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H8N2O4S/c1-5-2-3-6(14(8,12)13)4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3,(H2,8,12,13)
InChI key
HVCWTENLJRUJPU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)