주요 문서
693820
Sigma-Aldrich
Neodymium-iron-boron, alloy 30/200
disc, size 13 mm × 6 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
양식
disc
구성
Aluminum, 0.8 wt. %
Boron, 1.1 wt. %
Dysprosium, 3.6 wt. %
Iron, 65 wt. %
Neodymium, 29 wt. %
Niobium, 0.5 wt. %
크기
13 mm × 6 mm
SMILES string
[B].[Nd].[Fe]
InChI
1S/B.Fe.Nd
InChI key
QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Magnetic parameters/properties:
Maximum Energy Product (BH): 248 kJ/m3 (31 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.14 T (11.4 kGs)
Coercive Force (Hc): 835 kA/m (10.5 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 2400 kA/m (30.0 kOe)
Maximum Temperature rate: 200°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)