주요 문서
69285
Sigma-Aldrich
N-Alloc-1,6-hexanediamine hydrochloride
≥97.0%
동의어(들):
N-Alloc-1,6-diaminohexane hydrochloride, Allyl N-(6-aminohexyl)carbamate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20N2O2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
236.74
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0%
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
SMILES string
Cl.NCCCCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-2-9-14-10(13)12-8-6-4-3-5-7-11;/h2H,1,3-9,11H2,(H,12,13);1H
InChI key
IDAXSHZWLHJRCA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)