문서
692727
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
95%
동의어(들):
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H17BN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
244.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
powder
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]ncc3c2
InChI
1S/C13H17BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-5-6-11-9(7-10)8-15-16-11/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
InChI key
SAGPUUKLGWNGOS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable