주요 문서
691968
Sigma-Aldrich
Tris(2-chloroethyl) phosphite
85%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(ClCH2CH2O)3P
CAS Number:
Molecular Weight:
269.49
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
85%
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
112-115 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCOP(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-10-13(11-5-2-8)12-6-3-9/h1-6H2
InChI key
LUVCTYHBTXSAMX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
374.9 °F
Flash Point (°C)
190.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)