주요 문서
691917
Sigma-Aldrich
1-N-Boc-1-hydrazinoacetaldehyde diethyl acetal
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H24N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
248.32
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.438
density
0.995 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCOC(C)(OCC)N(N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H24N2O4/c1-7-15-11(6,16-8-2)13(12)9(14)17-10(3,4)5/h7-8,12H2,1-6H3
InChI key
CNGTWHVGDGACIE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)