주요 문서
69167
Sigma-Aldrich
(R)-2-(4-Nitrophenyl)oxirane
≥96.0% (GC)
동의어(들):
(R)-4-Nitrostyrene oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
165.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
≥96.0% (GC)
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥99.75:0.25 (HPLC)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[C@@H]2CO2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)