주요 문서
691542
Sigma-Aldrich
N-[α-(4-Methylphenyl)sulfonyl)benzyl]diphenylphosphinic amide
95%
동의어(들):
N-(Diphenylphosphinyl-α-(p-tosyl)benzyl amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H24NO3PS
CAS Number:
Molecular Weight:
461.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
140-144 °C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C(NP(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24NO3PS/c1-21-17-19-25(20-18-21)32(29,30)26(22-11-5-2-6-12-22)27-31(28,23-13-7-3-8-14-23)24-15-9-4-10-16-24/h2-20,26H,1H3,(H,27,28)
InChI key
PNTGCTVNEJGLKY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)