Key Documents
691224
Sigma-Aldrich
trans-4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
≥98.5% (GCF)
동의어(들):
p-Anisalacetone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
≥98.5% (GCF)
mp
72-74 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C(C)=O)cc1
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable