문서
691151
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethoxy-2-methylimidazolium hexafluorophosphate
98%, complies for IR spectroscopy
동의어(들):
(OMe)2MeIm-PF6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11F6N2O2P
CAS Number:
Molecular Weight:
288.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (13C-NMR)
≥98.0% (31P-NMR)
98%
형태
solid
mp
123 °C
적합성
complies for IR spectroscopy
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.COn1cc[n+](OC)c1C
InChI
1S/C6H11N2O2.F6P/c1-6-7(9-2)4-5-8(6)10-3;1-7(2,3,4,5)6/h4-5H,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
JZRQUSXLKTZBJU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Ionic liquid and NHC precatalyst
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)