주요 문서
690619
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[1-(2-methylphenylimino)ethyl]pyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H23N3
CAS Number:
Molecular Weight:
341.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96.5-103.5% (titration)
97%
양식
crystals
반응 적합성
reagent type: ligand
SMILES string
Cc1ccccc1\N=C(/C)c2cccc(n2)\C(C)=N\c3ccccc3C
InChI
1S/C23H23N3/c1-16-10-5-7-12-20(16)24-18(3)22-14-9-15-23(26-22)19(4)25-21-13-8-6-11-17(21)2/h5-15H,1-4H3/b24-18+,25-19+
InChI key
FWPJMGBMVWKPTM-SIHVKLMXSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)