주요 문서
690589
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Methylvaline
99%, ≥98.5% (TLC)
동의어(들):
α-Me-D-Val-OH, α-Methyl-D-valine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
131.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.5% (TLC)
99%
양식
powder
광학 활성
[α]/D +3.5±0.5°, c = 1% in H2O
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
불순물
≤0.2% water
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)[C@@](C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)6(3,7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t6-/m1/s1
InChI key
GPYTYOMSQHBYTK-ZCFIWIBFSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)