Key Documents
690538
Sigma-Aldrich
3-Aminocrotononitrile
Arxada quality, ≥96.0% (based on DM, GC, KF)
동의어(들):
3-Amino-2-butenenitrile, 3-Iminobutyronitrile, Diacetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2N(CH3)=CHCN
CAS Number:
Molecular Weight:
82.10
Beilstein:
1719815
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥96.0% (based on DM, GC, KF)
형태
flakes
품질
Arxada quality
제조업체/상표
Arxada AG
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C\C(N)=C/C#N
InChI
1S/C4H6N2/c1-4(6)2-3-5/h2H,6H2,1H3/b4-2+
InChI key
DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)