Key Documents
690244
Sigma-Aldrich
7-Bromo-2-naphthol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
223.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.5% (HPLC)
99%
형태
powder
mp
133-138 °C
SMILES string
Oc1ccc2ccc(Br)cc2c1
InChI
1S/C10H7BrO/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,12H
InChI key
VWSBGGRCEQOTNU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)