주요 문서
690201
Sigma-Aldrich
Glyoxal mono-dimethylhydrazone
97%
동의어(들):
(Dimethylhydrazono)acetaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
100.12
Beilstein:
1922146
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥96.5% (GC)
97%
양식
liquid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)\N=C\C=O
InChI
1S/C4H8N2O/c1-6(2)5-3-4-7/h3-4H,1-2H3/b5-3+
InChI key
WJYMBVJBSFMDLE-HWKANZROSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)