주요 문서
689866
Sigma-Aldrich
Benzyl acetoacetate
Arxada quality, ≥96.0% (GC)
동의어(들):
Acetoacetic acid benzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH2COOCH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
192.21
Beilstein:
2049615
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥96.0% (GC)
양식
liquid
품질
Arxada quality
제조업체/상표
Arxada AG
불순물
benzylic alcohol
≤0.05% water
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
bp
156-159 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)