주요 문서
689467
Sigma-Aldrich
trans-2-(Fmoc-aminomethyl)cyclohexanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H25NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
351.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥96.5% (HPLC)
97%
양식
powder
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1CCCC[C@H]1CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H25NO3/c24-21-12-6-1-7-15(21)13-23-22(25)26-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h2-5,8-11,15,20-21,24H,1,6-7,12-14H2,(H,23,25)/t15-,21+/m0/s1
InChI key
DLDUSAROVXDNNQ-YCRPNKLZSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)