주요 문서
68940
Sigma-Aldrich
Dichloro(methyl)propylsilane
≥97.0% (GC)
동의어(들):
Methyl-propyl-dichlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H10Cl2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
157.11
Beilstein:
1733841
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (GC)
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.420
density
1.046 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-3-4-7(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
InChI key
GNVPGBIHGALKRR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
80.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
27 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)