주요 문서
689300
Sigma-Aldrich
1-Methyl-4-nitropyrrole-2-carboxylic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
170.12
Beilstein:
168975
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.5%
97.5-102.5% (titration)
98%
형태
powder
SMILES string
Cn1cc(cc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4/c1-7-3-4(8(11)12)2-5(7)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI key
GEGNYFQOFWUIFG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)