주요 문서
689254
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-trans-2-(Aminomethyl)cyclohexanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H15NO
CAS Number:
Molecular Weight:
129.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
분석
≥96.5% (GC)
97%
양식
crystals
광학 순도
enantiomeric excess: ≥97.5%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H15NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7+/m1/s1
InChI key
JGKFBZBVCAWDFD-RQJHMYQMSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)