주요 문서
689211
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol bis(3-aminocrotonate)
Lonza quality, 96.0-100.3 % (w/w) (T)
동의어(들):
1,4-Butylenglycolbis(3-aminocrotonate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3C(NH2)=CHCO2CH2CH2-]2
CAS Number:
Molecular Weight:
256.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
Lonza quality
형태
powder
제조업체/상표
Lonza Ltd
농도
96.0-100.3 % (w/w) (T)
색상
white to yellow
mp
146.0-150.0 °C
147-150 °C (lit.)
SMILES string
C\C(N)=C/C(=O)OCCCCOC(=O)\C=C(/C)N
InChI
1S/C12H20N2O4/c1-9(13)7-11(15)17-5-3-4-6-18-12(16)8-10(2)14/h7-8H,3-6,13-14H2,1-2H3/b9-7+,10-8+
InChI key
DFUXQARZEWMFLQ-FIFLTTCUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)